Imprimer
Conteneurs de prélèvement urinaire
Fournisseur: Kartell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
plastilab®
KART591EA 9.1 EUR
KART591
Conteneurs de prélèvement urinaire
Récipients de collecte d'échantillon Collecteurs d'urine
HDPE, translucent.
  • With cap
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean