Imprimer
Supports pour tubes à essai
Fournisseur: Bochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BOCH2281EA 5 EUR
BOCH2281
Supports pour tubes à essai
Pinces
This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.