Imprimer
Plaques chauffantes, série RC
Fournisseur: VELP Scientifica
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
453-0145EA 560 EUR
453-0145
Plaques chauffantes, série RC
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Plaques chauffantes avec plaques à revêtement en alliage d'aluminium qui offrent une répartition uniforme de la chaleur. Modèles avec une ou deux plaques au choix.
  • Boîtier doté d'une bonne résistance chimique
  • Contrôle analogique de la température