Imprimer

Sodium hexamétaphosphate

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Hexamétaphosphate de sodium

PRLS88700.290EA 120 EUR
PRLS88700.290
Sodium hexamétaphosphate
Sodium hexamétaphosphate
Formule: Na₆P₆O₁₈
Poids moléculaire: 611,77 g/mol
Point de fusion: 610 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00136045
Numéro CAS: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR