Colorant selon Wright, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Densité:
0,8 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082143 Numéro CAS: 68988-92-1 EINECS: 273-541-5 |