Imprimer
Erythrosine B ≥95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétraiodoxanthène-9-yl)-benzoïque
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
200964-5GEA 55.4 EUR
200964-5G 200964-25G
Erythrosine B ≥95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Erythrosine B
Formule: C₂₀H₈I₄O₅
Poids moléculaire: 835,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005044
Numéro CAS: 15905-32-5
EINECS: 240-046-0