Geraniol, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₁₀H₁₈O Poids moléculaire: 154,25 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00002917 Numéro CAS: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 |