Imprimer
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): ETYAOctadehydroarachidonic acid
434741-20EA 512 EUR
434741-20
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid, Millipore®
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Formule: C₂₀H₂₄O₂
Numéro MDL: MFCD00036967
Numéro CAS: 1191-85-1