3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT), Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formule:
C₁₈H₁₆N₅BrS Poids moléculaire: 414,33 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011964 Numéro CAS: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |