3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT) ≥98%, Ultrapure
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Le MTT, un colorant tétrazole jaune, peut être réduit à un composé de formazan violet insoluble dans l'eau par des enzymes réductase mitochondriales. Étant donné que la réduction se produit uniquement dans des cellules vivantes, la quantification de formazan peut être mise en équation avec le nombre de cellules viables dans la population.
- Substitut colorimétrique sensible pour radio-isotopes dans les études de prolifération cellulaire et de cytotoxicité
- Les applications incluent les tests de viabilité des cellules, les courbes dose-réponse et les tests de cytotoxicité.
Formule:
C₁₈H₁₆N₅BrS Poids moléculaire: 414,33 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011964 Numéro CAS: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |
Résultats des tests de spécification
Intervalle de fusion avec décomposition | >=187 °C |
Pureté | >=98% |