Imprimer
2-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-tolualdéhyde2-Bromo-p-tolualdéhyde
H27558.03EA 95.3 EUR
H27558.03
2-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde 95%
2-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO
Poids moléculaire: 199,05 g/mol
Point de fusion: 33…37 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039890
Numéro CAS: 824-54-4