2-(Méthylamino)benzotrifluorure 96%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈F₃N Poids moléculaire: 175,15 g/mol Point d'ébullition: 177 °C Densité: 1,23 Point éclair: 64 °C (147 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052196 Numéro CAS: 14925-10-1 |