Imprimer
Phénol ≥99%, en cristaux détachés, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide phénique
20598.465EA 2320 EUR
20598.465
Phénol ≥99%, en cristaux détachés, GPR RECTAPUR®
Phénol
Formule: C₆H₅OH
Poids moléculaire: 94,11 g/mol
Point d'ébullition: 181,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40,8 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 81 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Congealing temperature Min. 39.5 °C
Evaporation residue Max. 0.025 %