Imprimer
Pelles, FoodScoop
Fournisseur: Bürkle
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
231-0405EA 65.3 EUR
231-0405 231-0406 231-0403 231-0404 231-0407
Pelles, FoodScoop
Pelles
En acier inoxydable V2A (1.4301), hautement poli. Pelle à main très stable pour différentes applications, spécialement adaptée à l'industrie agroalimentaire.
  • Conformes aux réglementations en matière de législation alimentaire européenne
  • Conception robuste
  • Raccord sans soudure entre la pelle et la poignée creuse, donc sans rainures ni bords