Imprimer
Papiers pour salles blanches, CONTEXT®
Fournisseur: Contec
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CONTEXT®
CONT7177W-A4EA 24.4 EUR
CONT7177W-A4
Papiers pour salles blanches, CONTEXT®
Développé pour être utilisé dans les salles blanches, le papier pour salle blanche CONTEXT est recouvert d'une formulation polymère propriétaire qui évite la fragmentation
des fibres individuelles de cellulose qui, autrement, généreraient des particules. Le papier CONTEXT comprend très peu de substances extractibles, a des dimensions stables et est compatible avec les copieurs par voie sèche aussi bien qu'humide.
  • Haute luminosité, haute opacité
  • Génération extrêmement faible de particules et très faible teneur en ions métalliques
  • Excellente résistance aux déchirures et à la traction
  • Thermorésistant