Imprimer
Jerricanes, avec bouchon à vis
Fournisseur: Bochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BOCH11425EA 534 EUR
BOCH11425 BOCH11426
Jerricanes, avec bouchon à vis
Flacons Jerricans
Stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With screw cap.
Informations de commande: Please order filling tube separately.