Imprimer
Spectrophotomètres, GeneQuant™ 1300
Fournisseur: Biochrom
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GeneQuant™
SCLI80-2120-01EA 9890 EUR
SCLI80-2120-01 SCLI80-2120-00 SCLI80-2120-02
Spectrophotomètres, GeneQuant™ 1300
Spectrophotomètres et spectromètres Biophotomètres
Le GeneQuant 1300 est un spectrophotomètre pré-programmé pour des mesures de purification d'acides nucléiques, cultures cellulaires bactériennes, dosage des protéines, densité des cultures cellulaires.
  • Autres colorants par sondes d'hybridation de micro-échantillons purifiés et produits PCR
  • Fonction zoom, identification de pics et confirmation des pics de pointe
  • Balayage d'acides nucléiques pour la détection d'impuretés, particulièrement utile dans le cas d'échantillons d'ARN
Logiciel d'application cADN en vue de quantifier l'incorporation de Cy™3 et Cy™5.
Informations de livraison: Câble USB et impression par le biais d'un logiciel informatique fourni en série.