Imprimer
Éponge, VertiKlean®
Fournisseur: Contec
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VertiKlean®
115-0179EA 180 EUR
115-0179
Éponge, VertiKlean®
Essuyeurs Éponges
L'éponge VertiKlean est une éponge de laboratoire jetable. Elle est fabriquée en matériau de nettoyage Polynit laminé en une mousse d'ester ultra propre. Cette éponge est découpée au laser afin de sceller entièrement les bords. Elle est conçue pour les applications générales de nettoyage et d'essuyage mais elle convient également à un usage en laboratoire.
  • Mousse de polyester haute absorption avec résistance à l'abrasion du matériau Polynit
  • Autoclavable