Imprimer
Pipettes sérologiques, à usage unique
Fournisseur: Bürkle
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BURK7556-0050EA 5.5 EUR
BURK7556-0050
Pipettes sérologiques, à usage unique
En PS, stériles.
  • En verre transparent
  • Pour solutions aqueuses
  • Emballage individuel
Ces pipettes à usage unique sont particulièrement adaptées aux formations, aux laboratoires industriels, aux recherches sur le terrain et à des applications où des pipettes en verre ne peuvent être utilisées, par exemple, pour en chimie avec du fluor ou de la silice.