Mélangeurs à profil abaissé et à la conception ergonomique assurant une meilleure stabilité. L'alliage de zinc peint à l'époxy fournit une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Trois pieds antidérapants absorbent les vibrations, améliorant la stabilité sur la paillasse.
CLASSIC est idéal pour les besoins de mélange divers. Il comporte deux modes de fonctionnement : automatique et continue, et il est possible de modifier la fréquence de vibration.
Levier spécial assurant une stabilité maximale selon le mode de fonctionnement sélectionné
WIZARD inclut une technologie optique. Il comporte deux modes de fonctionnement : capteur ou continu, et il est possible de modifier la fréquence de vibration.
- Le mode capteur utilise un système à capteur infrarouge qui détecte la présence du tube à essais et active automatiquement la vibration
- Aucune intervention de l'opérateur n'est nécessaire
- Fonctionnement à vitesse variable (par voie électronique)
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60259: IP 42.
Informations de livraison: les deux modèles sont fournis avec une cuve pour le mélange d'un seul tube à essais.