4-Éthylanisole ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1515-95-3
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5085
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 774365
MDL No.: MFCD00015176
Formule:
C₉H₁₂O Poids moléculaire: 136,19 g/mol Point d'ébullition: 195 °C Densité: 0,962 Point éclair: 79 °C (174 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015176 Numéro CAS: 1515-95-3 |