Isobutylbenzène
Marques : EHRENSTORFER GMBHTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
(C₆H₅)CH₂CH(CH₃)CH₃ Poids moléculaire: 134,22 g/mol Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa) Point de fusion: –51 °C Densité: 0,8538 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008936 Numéro CAS: 538-93-2 EINECS: 208-706-2 UN: 2709 ADR: 3,III Indice Merck: 13,05151 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...