Imprimer
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Marques : Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
04-13-0027-25EA 164 EUR
04-13-0027-25
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Poids moléculaire: 215,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063226
Numéro CAS: 37784-17-1