Imprimer

2,3-Xylénol

Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 2,3-Diméthylphénol

EHERC12730000EA 78.8 EUR
EHERC12730000
2,3-Xylénol
2,3-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
Poids moléculaire: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002227
Numéro CAS: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 12,10215

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR