La gamme de thermostats à usage général Optima™ peut être associée aux bains en plastique, aux bains en acier inoxydable premium ou aux unités de réfrigération. Les thermostats T100 et TC120 commandés par microprocesseur numérique sont équipés d'un bouton rotatif facile à utiliser et de deux touches de fonction pour un réglage rapide de la température et une navigation aisée dans les menus. Ces systèmes comportent un affichage lumineux à 4 chiffres, facile à lire, 3 préréglages de température programmables, une protection contre les niveaux de liquide insuffisants, une coupure fixe en cas de surchauffe, une alarme visuelle, un minuteur et un système d'étalonnage utilisateur pour une précision optimale.
- Plage de températures T100: ambiante +5 à 100 °C. Plage réglable de 0 à 100 °C (un fonctionnement en-dessous de la température ambiante nécessite de refroidir le bain)
- Plage de températures TC120: ambiante +5 à 120 °C. Plage réglable de −20 à +120 °C (un fonctionnement en-dessous de la température ambiante nécessite de refroidir le bain)
- La circulation produite par la pompe intégrée au TC120 garantit une excellente stabilité et uniformité de la température
- TC120 a une pompe intégrée pour la circulation externe
- Stabilité de ±0,05 °C à 70 °C
- Le TC120 est équipé d'une alarme sonore et visuelle et d'un système de coupure réglable en cas de surchauffe
Capacité de pompe max. :
Informations de commande: Une pince de serrage en option permet de fixer le thermostat sur pratiquement n'importe quel récipient. A commander séparément.
Attention: * RT = température ambiante