Imprimer
Automates de traitement des tissus, TP1020
Fournisseur: Leica
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-2257EA 0 EUR
720-2257 632-1546
Automates de traitement des tissus, TP1020
Appareil pour la préparation des tissus
Le préparateur de tissus semi-intégré TP1020 allie une technologie éprouvée et une conception basée sur la facilité d'utilisation. Son ingénierie de grande précision associée à une interface utilisateur moderne fournissent un traitement automatique en douceur des échantillons et une protection maximale à tous les stades. Le carrousel dispose de douze stations. Les paniers en métal avec capacité variable accueillent jusqu'à 100 cassettes. Le traitement automatique s'interrompt pour la recharge ou le retrait de cassettes en cas d'applications spéciales.
  • Panneau de commande ergonomique, clavier tactile et écran LCD sous film
  • Infiltration programmable pour chaque station, rapide et complète
  • Démarrage immédiat du programme ou retardé jusqu'à neuf jours
  • Possibilité de modifier les programmes pendant le cours du traitement
  • Alarmes sonores, affichage des messages d'erreur et avertissements
  • Consignes de sécurité avancée relatives à l'utilisation de l'appareil
Informations de livraison: Livré avec 10 béchers à réactifs en aluminium (1,8 litres), 10 portoirs pour béchers à réactifs, deux bains de paraffine (1,8 litres), un panier à tissu standard, deux jeux de fusibles de remplacement, un jeu de cordons d'alimentation.