Imprimer
2-Chloroquinoléine
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MOLE51515140-5GEA 182 EUR
MOLE51515140-5G
2-Chloroquinoléine
2-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Poids moléculaire: 163,61 g/mol
Point d'ébullition: 266…267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1,2464 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006741
Numéro CAS: 612-62-4
EINECS: 210-317-8