Imprimer
Système de purification d'eau, Elix® Advantage
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Elix® Advantage
171-0606EA 5710 EUR
171-0606 171-0639 171-0604 171-0626 171-0638 171-0635 171-0647 171-0603 171-0636 171-0955 171-0633 171-0611 171-0600 171-0634 171-0601 171-0598 171-0631 171-0632 171-0643 171-0596 171-0597 171-0595
Système de purification d'eau, Elix® Advantage
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
The Elix® Advantage Advantage systems use potable tap water to provide consistent, reliable pure water (70 L/day). The water produced is ideal as feed water for Type I Milli-Q® water systems. The Elix® Advantage water system combines electrodionisation (EDI) technology with additional purification technologies - Progard pretreatment cartridge, advanced reverse osmosis and an optional 254 nm UV lamp. Produces Type II purified water from tap water.
  • Consistent water quality at optimum operating cost
  • Exceptional ergonomic design, with E-POD® units for easy, convenient water dispensing
  • System information (water quality data, system status, tank level, maintenance messages and water dispensing information) is displayed on the unit's main screen
  • Data can be viewed on a PC
  • Easy maintenance: Automatic self-cleaning functions; advanced warning of when pretreatment pack needs changing; unit registers the treatment pack for traceability and to protect against use of inappropriate pack type
  • Integral boost pump and optional UV lamp
The system provides pressurised, bacteria-free pure water through the E-POD® (Elix Point-of-Delivery) units. Up to three E-POD units per system can be placed at convenient locations in the lab for easy and flexible water delivery.
Cette unité compacte de production d'eau est adaptée aux contraintes d'espace des laboratoires et peut être installée au mur ou sous un évier, afin de dégager un espace précieux sur les paillasses. Ce système modulable s'adapte facilement pour évoluer avec les changements survenant dans un laboratoire.
Certifications: Le système Elix® Advantage respecte ou dépasse les exigences définies par les normes ISO® 3696 (eau de classe 2) et ASTM® D1193 (résistivité de type II et spécifications I du tableau COT), et par les pharmacopées des Etats-Unis, d'Europe et du Japon concernant l'eau purifiée.
Informations de commande: Merci de commander un pack de prétraitement Progard S2 et le filtre éven (171-0590) avec l'unité principale.