Imprimer
Bains et circulateurs réfrigérés, Optima™
Fournisseur: Grant
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Optima™
GRANLTC4REA 11180 EUR
GRANLTC4R GRANTXF200-R52 GRANTC120-R4R 461-0772 GRANTXF200-R4R 461-0788 461-0787
Bains et circulateurs réfrigérés, Optima™
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Les circulateurs basse température Grant constituent une source de refroidissement de précision pour la plupart des applications à basse température.
  • Plage de températures T100 : 0 à 100 °C avec unité de réfrigération
  • Gamme de température TC120 : −25 à +100 °C avec unité de réfrigération
  • Pompe pour circulation externe, alarme sonore et visuelle et coupure réglable en cas de surchauffe (TC120 uniquement)
  • Stabilité et uniformité ±0,1 à −10 °C
Thermostats à usage général - T100 et TC120 :
Les thermostats T100 et TC120, contrôlés par microprocesseur numérique, comportent un cadran rotatif facile à utiliser et deux touches de fonction pour un réglage rapide de la température et de la navigation des menus. Les appareils sont dotés d'un écran à quatre chiffres lumineux et facile à lire, de trois préréglages de température programmables, d'une protection contre le manque de liquide, d'un dispositif d'arrêt en cas de surchauffe, d'une alarme visuelle, d'un compte à rebours et d'un dispositif d'étalonnage par l'utilisateur pour une précision optimale.
Ils peuvent être utilisés pour une circulation en boucle ouverte ou fermée (c'est-à-dire que la cuve peut être ouverte ou fermée). Un robinet de vidange est inclus dans les modèles R2, R3, R4 et R5. Les quatre thermostats Grant Optima™ peuvent être combinés avec les cinq unités de réfrigération Grant pour fournir une gamme de modèles couvrant les besoins de base comme les plus sophistiqués. Grant propose également un choix de deux kits de réfrigération basse température prêts à l'emploi (modèles LTC) qui disposent de l'Optima™ installé sur l'unité de réfrigération comme un système prêt à l'emploi avec une année de garantie supplémentaire (4 ans au total).
Thermostats avancés - TX150 et TXF200 :
Les thermostats TX150 et TXF200 sont dotés d'un écran TFT QVGA en couleur affichant la température réelle et la température réglée ainsi que des icônes de statut claires. L'écran TFT QVGA, associé aux touches de sélection et de fonction faciles à utiliser, permet une navigation rapide dans le système de menu intuitif. Les deux unités disposent d'une interface RS232 et USB et peuvent être programmées via un PC ou un ordinateur portable à distance grâce au logiciel polyvalent Labwise™ de Grant (logiciel disponible en option). Les fonctions supplémentaires comprennent un compte à rebours, un dispositif réglable de coupure en cas de surchauffe, des alarmes de température haute et basse visuelles, sonores et programmables. Le TX150 a la capacité de stocker un programme avec 30 segments. Le TXF200 peut également être programmé via l'interface utilisateur et peut stocker jusqu'à 10 programmes contenant 100 segments. L'interface de programmation comprend une température cible définie avec au choix le temps nécessaire pour atteindre la température cible ou la vitesse de la rampe de température, ainsi qu'un relais programmable supplémentaire pour la commande marche/arrêt des unités de réfrigération.
Gamme de température TX150 et TXF200 : Température ambiante de −47 à +100 °C avec groupe frigorifique (selon le groupe R)
Pompe pour la circulation externe, alarme sonore et visuelle et coupure de surchauffe réglable
La stabilité à −10 °C est de ±0,1 °C
Prise de sonde de température externe PT1000
Étalonnage utilisateur à cinq points pour les sondes internes et externes
Capacité de pompage max.:
TC120 16 L/min, 210 mbar
TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar vitesse variable
Informations de livraison: Les modèles LTC sont fournis avec des tubes et des clips isolés, et bénéficient d'une année de garantie supplémentaire. Pour plus de détails sur la gamme complète de modèles et d'accessoires, veuillez consulter le site Web de VWR.
Attention: Capacité de refroidissement, définie à 20 ; 0 ; −20 et −40 °C pour une température ambiante de 20 ˚C.