Imprimer
Bains de viscosité
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
462-0209EA 2910 EUR
VWRI462-0209 VWRU89202-902 VWRI462-0210
Bains de viscosité
Les bains de viscosité à utiliser avec les viscosimètres capillaires courants sont configurés pour répondre aux besoins spécifiques en matière de test et de contrôle de la qualité, y compris ASTM D-445. Choix de modèles ouvertures supérieures rondes ou carrées. Ces bains en polycarbonate transparent, avec contrôleur de température SD simple d’utilisation, disposent de quatre boutons de commande et de messages à l’écran en anglais. Le pont de contrôleur, fabriqué en DuraTop™ résistant aux produits chimiques, s’enlève facilement pour nettoyer le réservoir.
  • Grand écran LCD EasyView™ avec icônes d’alarme ou de pannes, et invites et menus en quatre langues: français, allemand, espagnol et anglais
  • Contrôleurs rotatifs Swivel 180™, système de mise en place du couvercle LidDock™ et plateau DuraTop™ résistant aux produits chimiques
  • Limites de températures élevées et basses et alarmes de faible niveau de liquide réglables par l’utilisateur
  • Pompe de pression à deux vitesses avec serpentin de refroidissement à l’eau du robinet
  • Étalonnage à un point
Capacité de pompage max.:
10,2 l/min, 200 mbar
Certifications: Conformes à la norme DIN 12876-1, classe de sécurité I
Informations de livraison: Fourni avec des couvercles pour les ouvertures du viscosimètre. Pour plus d’informations sur les sondes et les accessoires, rendez-vous sur www.vwr.com.