Imprimer
Cyclohexane, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.02822.0500EA 117 EUR
1.02822.0500 1.02822.2500
Cyclohexane, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,02752
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 55 mg/L (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 81 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 103 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4264 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8.3%(V)
Density 0.78 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) not applicable
Ignition Point 260 °C
Viscosity Kinematic 1.26 mm²/s (20 °C)
Evaporation Number 3.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid