Imprimer
Cyclohexane
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
8.22268.9022EA 0 EUR
8.22268.9022
Cyclohexane
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,02752
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg