Imprimer
Potassium chlorure, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de potassium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
60136-250MLEA 111 EUR
60136-250ML
Potassium chlorure, Supelco®
Potassium chlorure
Formule: KCl
Poids moléculaire: 74,55 g/mol
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Indice Merck: 13,07704