Imprimer
Sodium chlorure, Certipur® étalon volumétrique, matériau de référence secondaire, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.02406.0080EA 58 EUR
1.02406.0080
Sodium chlorure, Certipur® étalon volumétrique, matériau de référence secondaire, Supelco®
Sodium chlorure
Sodium chloride volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM .
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1461 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,17 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Indice Merck: 14,08599