Imprimer
Accessoire pour série Triple Beam
Fournisseur: Ohaus
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
611-0596EA 63.8 EUR
611-0596
Accessoire pour série Triple Beam
Poids Poids d'étalonnage
Counterweight set, including 2 x 1 kg and 1 x 500 g weights.