Potassium fluorure ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Fluorure de potassium
Formule:
KF Poids moléculaire: 58,1 g/mol Point d'ébullition: 1505 °C (1013 hPa) Point de fusion: 860 °C Densité: 2,48 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011398 Numéro CAS: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,07794 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.025 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.01 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SiF6 (Hexafluorosilicate) | Max. 0.05 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |
Cu (Copper) | Max. 25 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 25 ppm |