Imprimer
Sodium fluorure ≥98.0% (fusion), Purum p.a.
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fluorure de sodium
HONC71522-25KGEA 2730 EUR
HONC71522-25KG
Sodium fluorure ≥98.0% (fusion), Purum p.a.
Sodium fluorure
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: NaF
Poids moléculaire: 41,99 g/mol
Point d'ébullition: 1,704 °C
Point de fusion: 990 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,08762
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) max. 50 ppm
Cadmium (Cd) max. 50 ppm
Cobalt (Co) max. 50 ppm
Copper (Cu) max. 50 ppm
Iron (Fe) max. 50 ppm
Potassium (K) max. 2000 ppm
Nickel (Ni) max. 50 ppm
Lead (Pb) max. 50 ppm
Zinc (Zn) max. 50 ppm
Total S (as SO₄) max. 200 ppm