Imprimer
Potassium iodure AST, 1 g, en comprimés
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Iodure de potassium
296322EEA 141 EUR
296322E
Potassium iodure AST, 1 g, en comprimés
Potassium iodure
Formule: Kl
Poids moléculaire: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Indice Merck: 12,07809
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White biconvex tablets
Weight uniformity: -
Max. 10 % outside 950–1050 mg Conforms
None outside 930–1070 mg Conforms
Average tablet weight 980 -- 1020 mg
Diameter 11.0 -- 11.5 mm
Hardness (kp) (off machine) Min. 8