Imprimer
Votre recherche pour: Sodium nitrate
18  résultat(s)
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Sodium nitrate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: Sodium nitrate, Supelco®
Référence Produit: (1.06546.0050)
Fournisseur: Merck
Description: Sodium nitrate ≥99.99% (base métaux), Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
UOM: 1 * 50 g
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Sodium nitrate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Sodium nitrate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Référence Produit: (0598-500G)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Sodium nitrate, Haute Pureté
UOM: 1 * 500 g
Fournisseur: Avantor
Description: Sodium nitrate ≥99.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Référence Produit: (PRLSMC308779.1000)
Fournisseur: PROLABO CMP
Description: Sodium nitrate
UOM: 1 * 1 L
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Sodium nitrate 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Sodium nitrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Sodium nitrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Sodium nitrate, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Sodium nitrate 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: In manufacturing of HNO₃, as a catalyst to manufacture H₂SO₄, in manufacturing of glass, enamel for pottery, sodium nitrite
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Description: Sodium nitrate ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Sodium nitrate 99+% pour analyses
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom