Imprimer
Sodium nitrate, Haute Pureté
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0598-500GEA 109 EUR
0598-500G
Sodium nitrate, Haute Pureté
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
Poids moléculaire: 84,99 g/mol
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 308 °C
Densité: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Indice Merck: 12,08792
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Insolubles ≤0.04%
Purity ≥99.0%