Imprimer
Stylo en bois à pointe diamant
Fournisseur: Marienfeld
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MARI6120300EA 52.8 EUR
MARI6120300
Stylo en bois à pointe diamant
Stylos Stylos à encre
Pour l'étiquetage permanent des lames de microscope et autres produits en verre. Le marquage indélébile est particulièrement conforme aux directives de BPL.
  • Résistant à l'humidité, à la chaleur, au froid et aux solvants
  • Avec poignée en bois