Imprimer
Lancettes de sang
Fournisseur: Marienfeld
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MARI7300200EA 5.9 EUR
MARI7300200
Lancettes de sang
Lancettes
En acier inoxydable de qualité élevée X6 Cr17 (conformément à la norme DIN EN 10088-2), teneur en chrome 16 à 18%.
  • Résistantes à la corrosion, sans nickel Pointe optimisée pour un prélèvement sanguin indolore Stérilisées par irradiation aux rayons gamma conformément à la norme DIN EN 556 A usage unique
Cdt: Conditionnées individuellement dans du papier, 5 pièces par bande; 200 pièces par boîte; 5 boîtes par carton, 10 cartons par carton extérieur.