Sodium peroxodisulfate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium persulfate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
Na₂S₂O₈ Poids moléculaire: 238,11 g/mol Point de fusion: 100 °C Densité: 2,4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003501 Numéro CAS: 7775-27-1 EINECS: 231-892-1 UN: 1505 ADR: 5.1,III Indice Merck: 12,08801 |
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) | ≥ 99.0 % |
Identity | passes test |
Chloride (Cl) | ≤ 0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.003 % |
NH₄ (Ammonium) | ≤ 0.05 % |
Cr (Chromium) | ≤ 0.001 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.0001 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |
Loss on drying (105 °C; 3 hours) | ≤ 0.05 % |