Imprimer
Magnésium chlorure, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
35707.09EA 126 EUR
35707.09 35707.18
Magnésium chlorure, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Poids moléculaire: 95,21 g/mol
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 714 °C
Densité: 2,32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 13,05684