Imprimer
Magnésium chlorure, anhydre ≥98%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
26123DCEA 0 EUR
26123DC
Magnésium chlorure, anhydre ≥98%, TECHNICAL
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Poids moléculaire: 95,21 g/mol
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 715 °C
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %