2-Méthyl-2-thiazoline ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₇NS Poids moléculaire: 101,17 g/mol Point d'ébullition: 144…145 °C Point de fusion: –101 °C Densité: 1,072 Point éclair: 37 °C (98 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00005314 Numéro CAS: 2346-00-1 EINECS: 219-071-6 ADR: 3,III |