Platine 10% sur charbon actif catalyseur d'hydrogénation, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
Pt Poids moléculaire: 195,08 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011179 Numéro CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3088 ADR: 4.2,III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Bulk Density | 250 kg/m3 |
pH | 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 600 °C |