Imprimer
Dioxyde de zirconium, Patinal®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Zirconium (IV) oxyde
1.08902.1000EA 0 EUR
1.08902.1000 1.08902.0100
Dioxyde de zirconium, Patinal®
Dioxyde de zirconium
Formule: ZrO₂
Poids moléculaire: 123,22 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2680 °C
Densité: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Indice Merck: 14,10180