Imprimer
Acide naphtalène-1,4-dicarboxylique 98+%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L20249.22EA 295 EUR
L20249.22 L20249.14
Acide naphtalène-1,4-dicarboxylique 98+%
Acide naphtalène-1,4-dicarboxylique
Formule: C₁₂H₈O₄
Poids moléculaire: 216,19 g/mol
Point de fusion: 321…325 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014312
Numéro CAS: 605-70-9
EINECS: 210-094-7