Imprimer
2-Naphtol, Sigma-Aldrich®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): β-Naphtol
M-Clarity™ quality level = MQ100
NOVS70450-100G
2-Naphtol, Sigma-Aldrich®
2-Naphtol
Formule: C₁₀H₈O
Poids moléculaire: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121,6 °C
Densité: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004067
Numéro CAS: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,06471